1,2-Dibromo-1-cloro-1,2,2-trifluoroetano 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 2-Chloro-1,2-dibromo-1,1,2-trifluoroethane, 1-Chloro-1,2-dibromo-1,2,2-trifluoroethane
PC0898-100G
APOSPC0898-100GEA 120 EUR
APOSPC0898-100G
1,2-Dibromo-1-cloro-1,2,2-trifluoroetano 98%
1,2-Dibromo-1-cloro-1,2,2-trifluoroetano
Formula: BrClFCCBrF₂
MW: 276,28 g/mol
Pto. Ebullición: 93…94 °C
Pto. de fusión: –72,9 °C
Densidad: 2,248 g/cm³ (25 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00039316
Núm. CAS: 354-51-8
UN: 3082
ADR: 9+EHS,III