2'-Cloro-6'-fluoroacetofenona 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 1-(2-Chloro-6-fluorophenyl)ethanone
PC0902-250MG PC0902-25G PC0902-5G PC0902-100G
APOSPC0902-250MGEA 21.9 EUR
APOSPC0902-250MG APOSPC0902-25G APOSPC0902-5G APOSPC0902-100G
2'-Cloro-6'-fluoroacetofenona 97%
2'-Cloro-6'-fluoroacetofenona
Formula: C₈H₆ClFO
MW: 172,59 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD01631390
Núm. CAS: 87327-69-3