3-Cloro-5-fluoroanísol 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 1-Chloro-3-fluoro-5-methoxybenzene
PC0904-10G PC0904-5G
APOSPC0904-10GEA 97.3 EUR
APOSPC0904-10G APOSPC0904-5G
3-Cloro-5-fluoroanísol 98%
3-Cloro-5-fluoroanísol
Formula: C₇H₆ClFO
MW: 160,58 g/mol
Pto. Ebullición: 189 °C
Densidad: 1,265 g/cm³ (25 °C)
Pto. de inflamación: 79,4 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00070770
Núm. CAS: 202925-08-4