(2-Fluoro-6-methoxyphenyl)acetic acid 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC0906-10G PC0906-1G PC0906-5G
APOSPC0906-10GEA 238 EUR
APOSPC0906-10G APOSPC0906-1G APOSPC0906-5G
(2-Fluoro-6-methoxyphenyl)acetic acid 98%
(2-Fluoro-6-methoxyphenyl)acetic acid
Formula: C₉H₉FO₃
Pto. de fusión: 137…140 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00671770
Núm. CAS: 500912-19-6