Acetato de 4-fluorofenilo 98%

Proveedor: Apollo Scientific
Atención

Sinónimos: 4-Fluorophenyl Acetate, 1-Acetoxy-4-fluorobenzene, Acetic acid 4-Fluorophenyl acetate, 1-Acetoxy-4-fluorobenzene

PC0910-100G PC0910-25G PC0910-5G
APOSPC0910-100GEA 132 EUR
APOSPC0910-100G APOSPC0910-25G APOSPC0910-5G
Acetato de 4-fluorofenilo 98%
4-Fluorophenyl acetate
Formula: C₈H₇FO₂
MW: 154,14 g/mol
Pto. Ebullición: 197…199 °C
Densidad: 1,178 g/cm³ (25 °C)
Pto. de inflamación: 87 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00041361
Núm. CAS: 405-51-6
EINECS: 609-847-6

Order Now

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Más About VWR