4'-Metoxi-2'-(trifluorometil)acetofenona 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC0913-1G PC0913-5G PC0913-10G PC0913-25G
APOSPC0913-1GEA 33.5 EUR
APOSPC0913-1G APOSPC0913-5G APOSPC0913-10G APOSPC0913-25G
4'-Metoxi-2'-(trifluorometil)acetofenona 98%
4'-Metoxi-2'-(trifluorometil)acetofenona
Formula: C₁₀H₉F₃O₂
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD01091009
Núm. CAS: 220141-75-3