TBTU (O-(1H-benzotriazol-1-yl)-N,N,N',N'-tetramethyluronium tetrafluoroborate)
Proveedor: Apollo Scientific
|
Atención
|
Sinónimos:
TBTU
PC0921-100G
PC0921-25G
PC0921-500G
APOSPC0921-100GEA
33.5
EUR
APOSPC0921-100G
APOSPC0921-25G
APOSPC0921-500G
TBTU (O-(1H-benzotriazol-1-yl)-N,N,N',N'-tetramethyluronium tetrafluoroborate)
TBTU (O-(1H-benzotriazol-1-yl)-N,N,N',N'-tetramethyluronium tetrafluoroborate)
Peptide coupling reagent.
Formula:
C₁₁H₁₆BF₄N₅O MW: 321,1 g/mol Pto. de fusión: 195…205 °C (desc.) Temperatura de almacenaje: Nevera |
Número MDL:
MFCD00077413 Núm. CAS: 125700-67-6 UN: 1325 ADR: 4.1,II |