3,5-Difluoro-2-nitrobenzoic acid
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC0922-1G PC0922-25G PC0922-5G PC0922-100G
APOSPC0922-1GEA 31.9 EUR
APOSPC0922-1G APOSPC0922-25G APOSPC0922-5G APOSPC0922-100G
3,5-Difluoro-2-nitrobenzoic acid
3,5-Difluoro-2-nitrobenzoic acid
Formula: C₇H₃F₂NO₄
MW: 203,0998 g/mol
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD04035649
Núm. CAS: 331765-71-0