Cloruro de 3-(trifluorometoxi)bencenosulfonilo 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
Sinónimos: 3-(Trifluoromethoxy)benzene-1-sulphonyl chloride
PC0934-100G PC0934-25G PC0934-5G
APOSPC0934-100GEA 223 EUR
APOSPC0934-100G APOSPC0934-25G APOSPC0934-5G
Cloruro de 3-(trifluorometoxi)bencenosulfonilo 97%
Cloruro de 3-(trifluorometoxi)bencenosulfonilo
Formula: C₇H₄ClF₃O₃S
Pto. Ebullición: 229…230 °C
Densidad: 1,53 g/cm³ (25 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD01091016
Núm. CAS: 220227-84-9
UN: 3265
ADR: 8,II