1H,1H,8H-Perfluoro-1-octanol
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC0935-1G PC0935-5G
APOSPC0935-1GEA 94.5 EUR
APOSPC0935-1G APOSPC0935-5G
1H,1H,8H-Perfluoro-1-octanol
1H,1H,8H-Perfluoro-1-octanol
Formula: C₈H₄F₁₄O
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD01631687
Núm. CAS: 10331-08-5