2-Bromo-4,5,6-trichloroaniline 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC0936-1G PC0936-5G PC0936-10G
APOSPC0936-1GEA 21.9 EUR
APOSPC0936-1G APOSPC0936-5G APOSPC0936-10G
2-Bromo-4,5,6-trichloroaniline 98%
2-Bromo-4,5,6-trichloroaniline
Formula: C₆H₃BrF₃N
Pto. de fusión: 58…60 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00013388
Núm. CAS: 122375-82-0