N-Boc-3-trifluoromethyl-L-phenylalanine 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos:
Boc-Phe(3-CF3)-OH, (S)-2-((tert-Butoxycarbonyl)amino)-3-(3-(trifluoromethyl)phenyl)propanoic acid
PC0938-10G
PC0938-1G
PC0938-5G
APOSPC0938-10GEA
909
EUR
APOSPC0938-10G
APOSPC0938-1G
APOSPC0938-5G
N-Boc-3-trifluoromethyl-L-phenylalanine 97%
N-Boc-3-trifluoromethyl-L-phenylalanine
Formula:
C₁₅H₁₈F₃NO₄ MW: 333.307 g/mol Pto. de fusión: 135…138 °C Temperatura de almacenaje: Nevera |
Número MDL:
MFCD00672524 Núm. CAS: 142995-31-1 |