1-Bromo-3-fluoro-4-nitrobenceno 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC0939-100G PC0939-25G PC0939-5G
APOSPC0939-100GEA 0 EUR
APOSPC0939-100G APOSPC0939-25G APOSPC0939-5G
1-Bromo-3-fluoro-4-nitrobenceno 97%
1-Bromo-3-fluoro-4-nitrobenceno
Formula: C₆H₃BrFNO₂
Pto. de fusión: 84…88 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD01930221
Núm. CAS: 321-23-3