2-Fluoro-5-(hydroxymethyl)benzoic acid 97%

Proveedor: Apollo Scientific
Atención

PC0943-1G PC0943-250MG
APOSPC0943-1GEA 346 EUR
APOSPC0943-1G APOSPC0943-250MG
2-Fluoro-5-(hydroxymethyl)benzoic acid 97%
2-Fluoro-5-(hydroxymethyl)benzoic acid
Formula: C₈H₇FO₃
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD01862001
Núm. CAS: 481075-38-1

Order Now

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Más About VWR