2-(Trifluoromethyl)quinoline 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC0944-1G PC0944-5G
APOSPC0944-1GEA 114 EUR
APOSPC0944-1G APOSPC0944-5G
2-(Trifluoromethyl)quinoline 98%
2-(Trifluoromethyl)quinoline
Formula: C₁₀H₆F₃N
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD01862002
Núm. CAS: 347-42-2