Hexafluoro-2,3-bis(trifluoromethyl)-2,3-butanediol 95%
Proveedor: Apollo Scientific
|
Peligro
|
PC0946-25G
PC0946-5G
PC0946-100G
APOSPC0946-25GEA
0
EUR
APOSPC0946-25G
APOSPC0946-5G
APOSPC0946-100G
Hexafluoro-2,3-bis(trifluoromethyl)-2,3-butanediol 95%
Hexafluoro-2,3-bis(trifluoromethyl)-2,3-butanediol
Formula:
C₆H₂F₁₂O₂ Pto. Ebullición: 129 °C Pto. de fusión: 20…24 °C Densidad: 1,87 g/cm³ (25 °C) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00427700 Núm. CAS: 918-21-8 UN: 2811 ADR: 6.1,II |