1-Iodo-3-(trifluorometoxi)benceno 97+%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC0954-25G PC0954-1G
APOSPC0954-25GEA 87.3 EUR
APOSPC0954-25G APOSPC0954-1G
1-Iodo-3-(trifluorometoxi)benceno 97+%
1-Iodo-3-(trifluorometoxi)benceno
Formula: C₇H₄F₃IO
Pto. Ebullición: 74…76 °C/15mmHg
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD01090992
Núm. CAS: 198206-33-6