3-Bromo-4-fluorofenol
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC0957-1G PC0957-25G PC0957-5G PC0957-100G
APOSPC0957-1GEA 14.7 EUR
APOSPC0957-1G APOSPC0957-25G APOSPC0957-5G APOSPC0957-100G
3-Bromo-4-fluorofenol
3-Bromo-4-fluorofenol
Formula: C₆H₄BrFO
Pto. Ebullición: 78 °C/0,5mmHg
Pto. de inflamación: 99 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD03425884
Núm. CAS: 27407-11-0