6-Chloro-4-(trifluoromethyl)nicotinic acid 95+%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC0959-1G PC0959-250MG PC0959-5G
APOSPC0959-1GEA 156 EUR
APOSPC0959-1G APOSPC0959-250MG APOSPC0959-5G
6-Chloro-4-(trifluoromethyl)nicotinic acid 95+%
6-Chloro-4-(trifluoromethyl)nicotinic acid
Formula: C₇H₃ClF₃NO₂
Pto. de fusión: 119…121 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD06800446
Núm. CAS: 261635-77-2