Heptafluorobutirato de butilo 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: Butyl perfluorobutyrate
PC0960-10G PC0960-50G PC0960-100G
APOSPC0960-10GEA 34.8 EUR
APOSPC0960-10G APOSPC0960-50G APOSPC0960-100G
Heptafluorobutirato de butilo 98%
Heptafluorobutirato de butilo
Formula: C₈H₉F₇O₂
MW: 270.15 g/mol
Pto. Ebullición: 131…133 °C/740mmHg
Densidad: 1.296 g/cm³ (25 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00039240
Núm. CAS: 1559-07-5