1,4-Difluoro-2-(methylsulphonyl)benzene 95%
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
Sinónimos: 2,5-Difluorophenyl methyl sulphone, 1,4-Difluoro-2-(methylsulphonyl)benzene
PC0961-1G PC0961-5G
APOSPC0961-1GEA 219 EUR
APOSPC0961-1G APOSPC0961-5G
1,4-Difluoro-2-(methylsulphonyl)benzene 95%
1,4-Difluoro-2-(methylsulphonyl)benzene
Formula: C₇H₆F₂O₂S
MW: 192,19 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD06800566
Núm. CAS: 236739-03-0