2-Fluoro-4-(methylsulphonyl)aniline 99%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC0964-25G PC0964-5G PC0964-100G
APOSPC0964-25GEA 165 EUR
APOSPC0964-25G APOSPC0964-5G APOSPC0964-100G
2-Fluoro-4-(methylsulphonyl)aniline 99%
2-Fluoro-4-(methylsulphonyl)aniline
Formula: C₇H₈FNO₂S
Pto. de fusión: 145…147 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD06800756
Núm. CAS: 832755-13-2