1-[2-Fluoro-4-(methylsulphonyl)phenyl]-1,4-diazepane
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC0966-1G PC0966-5G
APOSPC0966-1GEA 114 EUR
APOSPC0966-1G APOSPC0966-5G
1-[2-Fluoro-4-(methylsulphonyl)phenyl]-1,4-diazepane
1-[2-Fluoro-4-(methylsulphonyl)phenyl]-1,4-diazepane
Formula: C₁₂H₁₇FN₂O₂S
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD06800757
Núm. CAS: 849924-88-5