Fmoc-D-4-fluorophe
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos: Fmoc-D-Phe(4-F)-OH, Fmoc-p-fluoro-D-Phe-OH, N-Fmoc-4-fluoro-D-phenylalanine
PC0967-1G PC0967-25G PC0967-5G
APOSPC0967-1GEA 26.1 EUR
APOSPC0967-1G APOSPC0967-25G APOSPC0967-5G
Fmoc-D-4-fluorophe
Fmoc-D-4-fluorophe
Formula: C₂₄H₂₀FNO₄
MW: 405.425 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00235900
Núm. CAS: 177966-64-2