α-Cloro-2,6-difluorotolueno 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
PC0971-1G PC0971-100G
APOSPC0971-1GEA 14.7 EUR
APOSPC0971-1G APOSPC0971-100G
α-Cloro-2,6-difluorotolueno 98%
α-Cloro-2,6-difluorotolueno
Formula: C₇H₅ClF₂
Pto. Ebullición: 172…173 °C/640mmHg
Pto. de fusión: 32…38 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00191346
Núm. CAS: 697-73-4
UN: 1759
ADR: 8,II