2-(Pentafluorophenoxy)ethanol 95%
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos: 2-(Perfluorophenoxy)ethanol
PC0975-25G PC0975-5G PC0975-1G
APOSPC0975-25GEA 546 EUR
APOSPC0975-25G APOSPC0975-5G APOSPC0975-1G
2-(Pentafluorophenoxy)ethanol 95%
2-(Pentafluorophenoxy)ethanol
Formula: C₈H₅F₅O₂
MW: 228,12 g/mol
Pto. Ebullición: 78…80 °C/4mmHg
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00191478
Núm. CAS: 2192-55-4