1,1,1,3,3-Pentacloro-3-fluoroacetona 95%
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos: Pentachlorofluoroacetone
PC0978-25G PC0978-5G
APOSPC0978-25GEA 587 EUR
APOSPC0978-25G APOSPC0978-5G
1,1,1,3,3-Pentacloro-3-fluoroacetona 95%
1,1,1,3,3-Pentacloro-3-fluoroacetona
Formula: C₃Cl₅FO
MW: 248,29 g/mol
Pto. Ebullición: 162…164 °C
Pto. de inflamación: >100 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Núm. CAS: 2378-08-7