5-Hidroxi-2-(trifluorometil)piridina 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 6-(Trifluoromethyl)pyridin-3-ol, 2-(Trifluoromethyl)pyridin-5-ol
PC0979-5G PC0979-1G PC0979-25G
APOSPC0979-5GEA 75.4 EUR
APOSPC0979-5G APOSPC0979-1G APOSPC0979-25G
5-Hidroxi-2-(trifluorometil)piridina 97%
5-Hidroxi-2-(trifluorometil)piridina
Formula: C₆H₄F₃NO
Pto. de fusión: 173…176 °C (desc.)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD06801325
Núm. CAS: 216766-12-0