3-[6-(Trifluoromethyl)pyridin-3-yl]propanoic acid 95+%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC0983-10G PC0983-1G PC0983-5G
APOSPC0983-10GEA 2320 EUR
APOSPC0983-10G APOSPC0983-1G APOSPC0983-5G
3-[6-(Trifluoromethyl)pyridin-3-yl]propanoic acid 95+%
3-[6-(Trifluoromethyl)pyridin-3-yl]propanoic acid
Formula: C₉H₈F₃NO₂
MW: 219.16 g/mol
Pto. de fusión: 94…98 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD06801326
Núm. CAS: 539855-70-4