1-Bromo-2-fluoro-4-nitrobenceno 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 4-Bromo-3-fluoronitrobenceno
PC0996-25G PC0996-5G PC0996-100G
APOSPC0996-25GEA 42.2 EUR
APOSPC0996-25G APOSPC0996-5G APOSPC0996-100G
1-Bromo-2-fluoro-4-nitrobenceno 97%
1-Bromo-2-fluoro-4-nitrobenceno
Formula: C₆H₃BrFNO₂
Pto. de fusión: 88…94 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD05865088
Núm. CAS: 185331-69-5