3-Nitro-4-(trifluoromethyl)phenol 98%
Proveedor: Apollo Scientific
PC0997-1G PC0997-5G PC0997-10G
APOSPC0997-1GEA 48 EUR
APOSPC0997-1G APOSPC0997-5G APOSPC0997-10G
3-Nitro-4-(trifluoromethyl)phenol 98%
3-Nitro-4-(trifluoromethyl)phenol
Formula: C7H4F3NO3
MW: 207,1100 g/mol
Pto. de fusión: 103 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD07783660
Núm. CAS: 25889-36-5
UN: 2811
ADR: 6.1,III