2-Nitrotetrafluoroaniline
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC0998-100MG PC0998-250MG
APOSPC0998-100MGEA 29 EUR
APOSPC0998-100MG APOSPC0998-250MG
2-Nitrotetrafluoroaniline
2-Nitrotetrafluoroaniline
Formula: C₆H₂F₄N₂O₂
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00278791
Núm. CAS: 6157-98-8