4-Amino-3-fluorobenzonitrilo 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
PC0999-25G PC0999-5G
APOSPC0999-25GEA 27.7 EUR
APOSPC0999-25G APOSPC0999-5G
4-Amino-3-fluorobenzonitrilo 98%
4-Amino-3-fluorobenzonitrilo
Formula: C₇H₅FN₂
Pto. de fusión: 87…90 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00055559
Núm. CAS: 63069-50-1
UN: 3439
ADR: 6.1,III