2,4-Difluoro-5-nitrobenzonitrile 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC1001-25G PC1001-5G
APOSPC1001-25GEA 34.8 EUR
APOSPC1001-25G APOSPC1001-5G
2,4-Difluoro-5-nitrobenzonitrile 98%
2,4-Difluoro-5-nitrobenzonitrile
Formula: C₇H₂F₂N₂O₂
MW: 184.1000 g/mol
Pto. de inflamación: >110 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD07772030
Núm. CAS: 67152-20-9
UN: 2811
ADR: 6.1 III