1,2,4,5-Tetrafluoro-3,6-(trifluoromethyl)benzene
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: Perfluoro(1,4-dimethylbenzene)
PC10025-1G PC10025-5G PC10025-25G
APOSPC10025-1GEA 65.4 EUR
APOSPC10025-1G APOSPC10025-5G APOSPC10025-25G
1,2,4,5-Tetrafluoro-3,6-(trifluoromethyl)benzene
1,2,4,5-Tetrafluoro-3,6-(trifluoromethyl)benzene
Formula: C₈F₁₀
MW: 286,07 g/mol
Pto. Ebullición: 121…122 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00054264
Núm. CAS: 651-89-8