5-Phenyl-3-(trifluoromethyl)-1H-pyrazole
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
PC10030-1G PC10030-250MG
APOSPC10030-1GEA 45.1 EUR
APOSPC10030-1G APOSPC10030-250MG
5-Phenyl-3-(trifluoromethyl)-1H-pyrazole
5-Phenyl-3-(trifluoromethyl)-1H-pyrazole
Formula: C₁₀H₇F₃N₂
Pto. de fusión: 121 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00156064
Núm. CAS: 4027-54-7
UN: 2811
ADR: 6.1,III