Alilpentafluorobenceno 96%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC1006-25G PC1006-5G PC1006-1G
APOSPC1006-25GEA 139 EUR
APOSPC1006-25G APOSPC1006-5G APOSPC1006-1G
Alilpentafluorobenceno 96%
Alilpentafluorobenceno
Formula: (C₆F₅)CH₂CHCH₂
Pto. Ebullición: 148…149 °C
Pto. de fusión: –64 °C
Densidad: 1,358 g/cm³ (25 °C)
Pto. de inflamación: 43 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00000301
Núm. CAS: 1736-60-3
EINECS: 217-083-6
UN: 1993
ADR: 3,III