Pentafluoro(trichloromethyl)benzene
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC10072-1G PC10072-5G PC10072-25G
APOSPC10072-1GEA 0 EUR
APOSPC10072-1G APOSPC10072-5G APOSPC10072-25G
Pentafluoro(trichloromethyl)benzene
Pentafluoro(trichloromethyl)benzene
Formula: C₇Cl₃F₅
Pto. Ebullición: 114…115 °C/48mmHg
Densidad: 1,6 g/cm³ (25 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD01013630
Núm. CAS: 778-34-7