Fluoruro de aluminio, anhidro 99%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: Aluminio fluoruro
PC1008-100G PC1008-25G
APOSPC1008-100GEA 307 EUR
APOSPC1008-100G APOSPC1008-25G
Fluoruro de aluminio, anhidro 99%
Fluoruro de aluminio
Formula: AlF₃
Pto. de fusión: 1290 °C (subl.)
Densidad: 3,1 g/cm³ (25 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00003426
Núm. CAS: 7784-18-1
EINECS: 232-051-1