(2,2,2-Trifluoroethyl)oxirane
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
Sinónimos: 1,1,1-Trifluoro-3,4-epoxybutane, 1,2-Epoxy-4,4,4-trifluorobutane
PC10086-1G PC10086-5G
APOSPC10086-1GEA 145 EUR
APOSPC10086-1G APOSPC10086-5G
(2,2,2-Trifluoroethyl)oxirane
(2,2,2-Trifluoroethyl)oxirane
Formula: C₄H₅F₃O
MW: 126.08 g/mol
Pto. Ebullición: 82 °C
Densidad: 1.2487 g/cm³ (25 °C)
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00156048
Núm. CAS: 407-12-5
UN: 1993
ADR: 3 II