3-Iodo-1,1,1-trifluorobutane 97%
Proveedor: Apollo Scientific
|
Atención
|
PC10088-25G
PC10088-5G
APOSPC10088-25GEA
591
EUR
APOSPC10088-25G
APOSPC10088-5G
3-Iodo-1,1,1-trifluorobutane 97%
3-Iodo-1,1,1-trifluorobutane
Formula:
C₄H₆F₃I Pto. Ebullición: 103,5 °C Pto. de inflamación: 40 °C Temperatura de almacenaje: Nevera |
Número MDL:
MFCD00077612 Núm. CAS: 540-87-4 UN: 1993 ADR: 3,III |