4,4,4-Trifluoro-1-(4-methoxyphenyl)butane-1,3-dione 97%
Proveedor: Apollo Scientific
|
Atención
|
Sinónimos:
4,4,4-Trifluoro-1-(4-methoxyphenyl)-1,3-butanedione
PC10090-250MG
PC10090-1G
APOSPC10090-250MGEA
0
EUR
APOSPC10090-250MG
APOSPC10090-1G
4,4,4-Trifluoro-1-(4-methoxyphenyl)butane-1,3-dione 97%
4,4,4-Trifluoro-1-(4-methoxyphenyl)butane-1,3-dione
Formula:
C₁₁H₉F₃O₃ MW: 246,19 g/mol Pto. de fusión: 57…58 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD03238723 Núm. CAS: 15191-68-1 |