Ácido 2-fluoro-3-metoxifenilborónico
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 2-Fluoro-3-methoxybenzeneboronic acid, (2-Fluoro-3-methoxyphenyl)boronic acid
PC10096-100G PC10096-25G PC10096-5G
APOSPC10096-100GEA 319 EUR
APOSPC10096-100G APOSPC10096-25G APOSPC10096-5G
Ácido 2-fluoro-3-metoxifenilborónico
Ácido 2-fluoro-3-metoxifenilborónico
Formula: C₇H₈BFO₃
MW: 169,95 g/mol
Pto. de fusión: 117…122 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD02094728
Núm. CAS: 352303-67-4