Diethyl (2,4,6-trifluorophenyl)malonate
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: Diethyl 2-(2,4,6-trifluorophenyl)malonate
PC10101-1G PC10101-250MG
APOSPC10101-1GEA 75.4 EUR
APOSPC10101-1G APOSPC10101-250MG
Diethyl (2,4,6-trifluorophenyl)malonate
Diethyl (2,4,6-trifluorophenyl)malonate
Formula: C₁₃H₁₃F₃O₄
MW: 290,2351 g/mol
Pto. de fusión: 46…49 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD04039210
Núm. CAS: 262609-07-4