1-Iodo-2-nitro-4-(trifluoromethoxy)benzene
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC10109-25G PC10109-1G
APOSPC10109-25GEA 325 EUR
APOSPC10109-25G APOSPC10109-1G
1-Iodo-2-nitro-4-(trifluoromethoxy)benzene
1-Iodo-2-nitro-4-(trifluoromethoxy)benzene
Formula: C₇H₃F₃INO₃
Pto. de fusión: 30…32 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD04039213
Núm. CAS: 886762-35-2