Ethyl-3,5-bis(trifluoromethyl)phenylacetate 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos: Ethyl 2-(3,5-bis(trifluoromethyl)phenyl)acetate
PC1011-25G PC1011-50G
APOSPC1011-25GEA 553 EUR
APOSPC1011-25G APOSPC1011-50G
Ethyl-3,5-bis(trifluoromethyl)phenylacetate 97%
Ethyl-3,5-bis(trifluoromethyl)phenylacetate
Formula: C₁₂H₁₀F₆O₂
MW: 300,20 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD08689894
Núm. CAS: 144632-97-3