7-Chloro-2,4-bis(trifluoromethyl)[1,8]naphthyridine
Proveedor: Apollo Scientific
PC10110-1G PC10110-5G
APOSPC10110-1GEA 533 EUR
APOSPC10110-1G APOSPC10110-5G
7-Chloro-2,4-bis(trifluoromethyl)[1,8]naphthyridine
7-Chloro-2,4-bis(trifluoromethyl)[1,8]naphthyridine
Formula: C₁₀H₃ClF₆N₂
MW: 300,59 g/mol
Pto. de fusión: 92 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00140156
Núm. CAS: 106582-41-6