1-[3-Chloro-5-(trifluoromethyl)-2-pyridinyl]-4-piperidinecarboxylic acid
Proveedor: Apollo Scientific
PC10111-1G PC10111-500MG
APOSPC10111-1GEA 244 EUR
APOSPC10111-1G APOSPC10111-500MG
1-[3-Chloro-5-(trifluoromethyl)-2-pyridinyl]-4-piperidinecarboxylic acid
1-[3-Chloro-5-(trifluoromethyl)-2-pyridinyl]-4-piperidinecarboxylic acid
Formula: C₁₂H₁₂ClF₃N₂O₂
MW: 308,69 g/mol
Pto. de fusión: 135…138 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00172245
Núm. CAS: 337919-65-0