2-(4-Methylphenyl)-1-hydrazinecarbothioamide
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos: Methyl 4-{[3-chloro-5-(trifluoromethyl)pyridin-2-yl]oxy}benzenecarboxylate
PC10112-1G PC10112-500MG PC10112-5G
APOSPC10112-1GEA 172 EUR
APOSPC10112-1G APOSPC10112-500MG APOSPC10112-5G
2-(4-Methylphenyl)-1-hydrazinecarbothioamide
2-(4-Methylphenyl)-1-hydrazinecarbothioamide
Formula: C₈H₁₁N₃S
MW: 181,26 g/mol
Pto. de fusión: 79…81 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD03791137
Núm. CAS: 7382-40-3