3-Chloro-1-[3-chloro-5-(trifluoromethyl)-2-pyridinyl]-5-(trifluoromethyl)-2(1H)-pyridinone
Proveedor: Apollo Scientific
|
Atención
|
Sinónimos:
5,5'-Bis(trifluoromethyl)-3,3'-dichloro-2H-1,2'-bipyridin-2-one
PC10114-1G
PC10114-100MG
PC10114-250MG
PC10114-2.5G
APOSPC10114-1GEA
445
EUR
APOSPC10114-1G
APOSPC10114-100MG
APOSPC10114-250MG
APOSPC10114-2.5G
3-Chloro-1-[3-chloro-5-(trifluoromethyl)-2-pyridinyl]-5-(trifluoromethyl)-2(1H)-pyridinone
3-Chloro-1-[3-chloro-5-(trifluoromethyl)-2-pyridinyl]-5-(trifluoromethyl)-2(1H)-pyridinone
Formula:
C₁₂H₄Cl₂F₆N₂O Pto. de fusión: 107…109 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD01568202 Núm. CAS: 96741-18-3 |